(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[(Morpholin-4-yl)carbonyl]piperazine, 4-[(Piperazin-1-yl)carbonyl]morpholine
OR0241-1G
OR0241-250MG
APOSOR0241-1GEA
72.5
EUR
APOSOR0241-1G
APOSOR0241-250MG
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone 98%
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone
Formel:
C₉H₁₇N₃O₂ Molecular Weight: 199,25 g/mol Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03844725 CAS-Nummer: 98834-08-3 |