Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Benzofuran-2-carbohydrazide, 2-(Hydrazinocarbonyl)benzo[b]furan, 2-(Hydrazinocarbonyl)-1-benzofuran
OR0275-1G OR0275-250MG
APOSOR0275-1GEA 97.3 EUR
APOSOR0275-1G APOSOR0275-250MG
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176.172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00456546
CAS-Nummer: 42974-19-6