6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0294-1G
OR0294-250MG
APOSOR0294-1GEA
306
EUR
APOSOR0294-1G
APOSOR0294-250MG
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel:
C₁₁H₇ClN₄ Schmelzpunkt: 201…203 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00277891 CAS-Nummer: 7190-80-9 |