1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0331-1G OR0331-250MG OR0331-5G
APOSOR0331-1GEA 59.6 EUR
APOSOR0331-1G APOSOR0331-250MG APOSOR0331-5G
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 168,193 g/mol
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022404
CAS-Nummer: 702-62-5