3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dichloro-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzene
OR0366-1G
OR0366-250MG
APOSOR0366-1GEA
87
EUR
APOSOR0366-1G
APOSOR0366-250MG
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 128…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01313364 CAS-Nummer: 154257-67-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |