2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-2,5-dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole, 4-[(3-Carboxy-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)methyl]pyridine
OR0416-250MG
APOSOR0416-250MGEA 23.2 EUR
APOSOR0416-250MG
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 230.262 g/mol
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01567218
CAS-Nummer: 306936-15-2