2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3,4-Dichlorophenoxy)-1,2-propenoxide, 3-(3,4-Dichlorophenoxy)-1,2-epoxypropane
OR0431-1G
OR0431-250MG
APOSOR0431-1GEA
244
EUR
APOSOR0431-1G
APOSOR0431-250MG
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Formel:
C₉H₈Cl₂O₂ Molecular Weight: 219,065 g/mol Siedepunkt: 170 °C (8 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00831502 CAS-Nummer: 21320-30-9 |