Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 3-(chlorosulphonyl)pyridine-4-carboxylate
OR0448-250MG OR0448-50MG
APOSOR0448-250MGEA 105 EUR
APOSOR0448-250MG APOSOR0448-50MG
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate 95%
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₄S
Molecular Weight: 249,671 g/mol
Siedepunkt: 72…78 °C (0,1 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01313855
CAS-Nummer: 306936-12-9
UN: 3265
ADR: 8,III