[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzyl alcohol, (4-(Thiophen-2-yl)phenyl)methanol
OR0464-1G OR0464-250MG
APOSOR0464-1GEA 126 EUR
APOSOR0464-1G APOSOR0464-250MG
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₀OS
Molecular Weight: 190.262 g/mol
Siedepunkt: 311.5 °C
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Flammpunkt: 115.8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203037
CAS-Nummer: 81443-44-9