Indane-2-isothiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
OR0546-1G
OR0546-250MG
OR0546-500MG
APOSOR0546-1GEA
1040
EUR
APOSOR0546-1G
APOSOR0546-250MG
APOSOR0546-500MG
Indane-2-isothiocyanate
Indane-2-isothiocyanate
Formel:
C₁₀H₉NS Molecular Weight: 175,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01313225 CAS-Nummer: 306935-87-5 |