Methyl adamant-1-ylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0596-10G OR0596-1G OR0596-5G
APOSOR0596-10GEA 346 EUR
APOSOR0596-10G APOSOR0596-1G APOSOR0596-5G
Methyl adamant-1-ylacetate
Methyl adamant-1-ylacetate
Formel: C₁₃H₂₀O₂
Molecular Weight: 208,297 g/mol
Siedepunkt: 86 °C (0,3 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01073581
CAS-Nummer: 27174-71-6