Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-[4-(2-methylprop-1-yl)phenyl]propionate, Methyl2-(4-isobutylphenyl)propanoate, Methyl 2-[4-(2-methylprop-1-yl)phenyl]propanoate
OR0631-1G OR0631-250MG
APOSOR0631-1GEA 29 EUR
APOSOR0631-1G APOSOR0631-250MG
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Formel: C₁₄H₂₀O₂
Molecular Weight: 220,307 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0,8 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00869922
CAS-Nummer: 61566-34-5
EINECS: 262-853-7