2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-2-methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole, 4-[3-(3-Carboxy-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)prop-1-yl]morpholine
OR0634-1G OR0634-5G
APOSOR0634-1GEA 229 EUR
APOSOR0634-1G APOSOR0634-5G
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₉H₂₄N₂O₃
Molecular Weight: 328.405 g/mol
Schmelzpunkt: 169…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01567236
CAS-Nummer: 306936-20-9