2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Aminosulphonyl)-4-methylnitrobenzene, 4-Nitro-2-sulphamoyltoluene
OR0636-100G
OR0636-10G
OR0636-25G
APOSOR0636-100GEA
85.7
EUR
APOSOR0636-100G
APOSOR0636-10G
APOSOR0636-25G
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Formel:
C₇H₈N₂O₄S Molecular Weight: 216,214 g/mol Schmelzpunkt: 197…199 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00115503 CAS-Nummer: 6269-91-6 |