N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0754-10MG OR0754-50MG
APOSOR0754-10MGEA 115 EUR
APOSOR0754-10MG APOSOR0754-50MG
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Formel: C₁₅H₁₅N₅O
Molecular Weight: 281.312 g/mol
Schmelzpunkt: 200…201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01567008
CAS-Nummer: 108825-65-6