N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N'-Dimethyl-1,12-diaminododecane
OR0811-10G OR0811-2G
APOSOR0811-10GEA 348 EUR
APOSOR0811-10G APOSOR0811-2G
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine
Formel: C₁₄H₃₂N₂
Molecular Weight: 228,417 g/mol
Siedepunkt: 118…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095638
CAS-Nummer: 56992-91-7