4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyano-4,6-dimethoxypyrimidine
OR0831-10G OR0831-5G OR0831-1G
APOSOR0831-10GEA 720 EUR
APOSOR0831-10G APOSOR0831-5G APOSOR0831-1G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₇N₃O₂
Molecular Weight: 165.149 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972587
CAS-Nummer: 139539-63-2