2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(1,3,5-Triazin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)-s-triazine
OR0838-250MG OR0838-50MG
APOSOR0838-250MGEA 130 EUR
APOSOR0838-250MG APOSOR0838-50MG
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Formel: C₇H₁₁N₅
Molecular Weight: 165,196 g/mol
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973348
CAS-Nummer: 59215-44-0