1-Hexanoylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(1-Piperazinyl)-1-hexanone
OR0839-1G
OR0839-5G
APOSOR0839-1GEA
132
EUR
APOSOR0839-1G
APOSOR0839-5G
1-Hexanoylpiperazine
1-Hexanoylpiperazine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O Molecular Weight: 184.279 g/mol Siedepunkt: 106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973345 CAS-Nummer: 18903-05-4 |