2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Methylpropionoyl)piperazine, 1-Isobutanoylpiperazine, 1-(2-Methylpropanoyl)piperazine
OR0858-5G
APOSOR0858-5GEA
48
EUR
APOSOR0858-5G
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Formel:
C₈H₁₆N₂O Molecular Weight: 156,225 g/mol Siedepunkt: 76…78 °C (0,15 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973344 CAS-Nummer: 71260-16-7 |