Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxyimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole hydrate
OR0880-10G OR0880-1G OR0880-5G
APOSOR0880-10GEA 1860 EUR
APOSOR0880-10G APOSOR0880-1G APOSOR0880-5G
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Formel: C₁₀H₆N₂O₂S·H₂O
Molecular Weight: 236,247 g/mol
Schmelzpunkt: 266…268 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08444056
CAS-Nummer: 1284226-74-9