1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
OR0881-1G OR0881-5G
APOSOR0881-1GEA 0 EUR
APOSOR0881-1G APOSOR0881-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine 95%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4-methylpiperazine
Formel: C₈H₁₈N₂O
Molecular Weight: 158.241 g/mol
Siedepunkt: 75…78 °C (0.5 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009781
CAS-Nummer: 5317-33-9
EINECS: 226-177-6