1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-1H-imidazole
OR0883-10G OR0883-1G OR0883-2G
APOSOR0883-10GEA 388 EUR
APOSOR0883-10G APOSOR0883-1G APOSOR0883-2G
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Formel: C₉H₁₆N₄
Molecular Weight: 180.25 g/mol
Siedepunkt: 124…126 °C (0.3 mm Hg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03412120
CAS-Nummer: 381721-55-7