1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [3-(Piperazin-1-yl)propoxy]benzene
OR0892-1G OR0892-10G OR0892-5G
APOSOR0892-1GEA 114 EUR
APOSOR0892-1G APOSOR0892-10G APOSOR0892-5G
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine
Formel: C₁₃H₂₀N₂O
Molecular Weight: 220,311 g/mol
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844730
CAS-Nummer: 41298-49-1