2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0945-2G OR0945-10G
APOSOR0945-2GEA 87 EUR
APOSOR0945-2G APOSOR0945-10G
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 186.251 g/mol
Siedepunkt: 86…96 °C (0.01 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412119
CAS-Nummer: 25553-77-9