Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-yl)piperazine
OR0949-1G
OR0949-5G
APOSOR0949-1GEA
284
EUR
APOSOR0949-1G
APOSOR0949-5G
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 186,251 g/mol Siedepunkt: 89…93 °C (0,1 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03410256 CAS-Nummer: 43032-38-8 |