(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[(Piperazin-1-yl)carbonyl]pyrrolidine, 1-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]piperazine
OR0950-1G
OR0950-5G
OR0950-250MG
APOSOR0950-1GEA
81.2
EUR
APOSOR0950-1G
APOSOR0950-5G
APOSOR0950-250MG
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone 98%
(Piperazin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
Formel:
C₉H₁₇N₃O Molecular Weight: 183,251 g/mol Siedepunkt: 106 °C (0,015 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03844724 CAS-Nummer: 73331-93-8 |