1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-1H-pyrrole
OR0959-250MG
OR0959-1G
OR0959-5G
APOSOR0959-250MGEA
31.9
EUR
APOSOR0959-250MG
APOSOR0959-1G
APOSOR0959-5G
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Formel:
C₁₀H₁₇N₃ Molecular Weight: 179,262 g/mol Siedepunkt: 96 °C (0,8 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412127 CAS-Nummer: 688763-20-4 |