5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR102828-1G
OR102828-5G
APOSOR102828-1GEA
143
EUR
APOSOR102828-1G
APOSOR102828-5G
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅ClN₂O₂S₂ Schmelzpunkt: 151…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02232191 CAS-Nummer: 3662-82-6 UN: 1759 ADR: 8,III |