4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboralan-2-yl)aniline hydrochloride
OR10341-1G OR10341-5G
APOSOR10341-1GEA 116 EUR
APOSOR10341-1G APOSOR10341-5G
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂·ClH
Molecular Weight: 255,549 g/mol
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258965
CAS-Nummer: 616227-14-6