4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrahydro-2H-pyran-4-amine acetate, 4-Aminooxane acetate
OR10342S-1G OR10342S-25G OR10342S-5G
APOSOR10342S-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10342S-1G APOSOR10342S-25G APOSOR10342S-5G
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate
Formel: C₅H₁₁NO·CH₃CO₂H
Molecular Weight: 161,199 g/mol
Schmelzpunkt: 135…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445669
CAS-Nummer: 1005498-91-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II