4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR103516-250MG
OR103516-1G
APOSOR103516-250MGEA
116
EUR
APOSOR103516-250MG
APOSOR103516-1G
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664844 CAS-Nummer: 406719-77-5 |