(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR10357-1G OR10357-5G
APOSOR10357-1GEA 223 EUR
APOSOR10357-1G APOSOR10357-5G
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411934
CAS-Nummer: 380430-62-6