2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-carboxy-4,5-dimethylthiophene, 3-Carboxy-4,5-dimethylthiophen-2-amine
OR103629-1G OR103629-250MG OR103629-5G
APOSOR103629-1GEA 288 EUR
APOSOR103629-1G APOSOR103629-250MG APOSOR103629-5G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₉NO₂S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00456549
CAS-Nummer: 55502-96-0