4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperazine
OR103674-250MG OR103674-1G
APOSOR103674-250MGEA 109 EUR
APOSOR103674-250MG APOSOR103674-1G
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₁₀H₁₂N₄S
Molecular Weight: 220.294 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00728969
CAS-Nummer: 373356-48-0