3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-boronocinnamate
OR10530-1G
OR10530-5G
APOSOR10530-1GEA
183
EUR
APOSOR10530-1G
APOSOR10530-5G
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₁BO₄ Molecular Weight: 206,003 g/mol Schmelzpunkt: 126…130 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179477 CAS-Nummer: 380430-59-1 |