(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (E)-Pent-1-en-1-ylboronic acid, trans-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
OR10576-1G OR10576-25G OR10576-5G
APOSOR10576-1GEA 105 EUR
APOSOR10576-1G APOSOR10576-25G APOSOR10576-5G
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Formel: C₅H₁₁BO₂
Molecular Weight: 113,951 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01074677
CAS-Nummer: 59239-44-0