Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10603-1G OR10603-250MG
APOSOR10603-1GEA 46.4 EUR
APOSOR10603-1G APOSOR10603-250MG
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Molecular Weight: 226,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671950
CAS-Nummer: 19926-50-2