(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Ethoxy-3-oxopropyl)triphenylphosphonium bromide
OR10644-5G OR10644-1G OR10644-25G
APOSOR10644-5GEA 87 EUR
APOSOR10644-5G APOSOR10644-1G APOSOR10644-25G
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Formel: C₂₃H₂₄O₂P·Br
Molecular Weight: 443,313 g/mol
Schmelzpunkt: 145 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03701355
CAS-Nummer: 42843-94-7