Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butyrate, [3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropylidene]triphenylphosphorane
OR10650-5G
OR10650-1G
APOSOR10650-5GEA
98.6
EUR
APOSOR10650-5G
APOSOR10650-1G
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Formel:
C₂₄H₂₃O₃P Molecular Weight: 390,411 g/mol Schmelzpunkt: 101…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192162 CAS-Nummer: 13148-05-5 |