Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10690-1G
OR10690-500MG
APOSOR10690-1GEA
130
EUR
APOSOR10690-1G
APOSOR10690-500MG
Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Formel:
C₁₂H₁₈NO₃P Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00152991 CAS-Nummer: 50917-73-2 |