2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]phenol, 4-[(Dimethylcarbamoyl)methyl]phenol
OR10858-1G
OR10858-5G
APOSOR10858-1GEA
319
EUR
APOSOR10858-1G
APOSOR10858-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179.216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03453072 CAS-Nummer: 76472-23-6 |