3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Methylsulphonamido)benzoic acid, N-(3-Carboxyphenyl)methanesulphonamide
OR10891-1G
OR10891-5G
APOSOR10891-1GEA
108
EUR
APOSOR10891-1G
APOSOR10891-5G
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formel:
C₈H₉NO₄S Molecular Weight: 215.226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00596197 CAS-Nummer: 28547-13-9 UN: 1759 ADR: 8 III |