4-Nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR10961-1G OR10961-250MG OR10961-5G
APOSOR10961-1GEA 97.3 EUR
APOSOR10961-1G APOSOR10961-250MG APOSOR10961-5G
4-Nitropyridine 95%
4-Nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054554
CAS-Nummer: 1122-61-8