4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Methylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol
OR110039-1G OR110039-5G
APOSOR110039-1GEA 29 EUR
APOSOR110039-1G APOSOR110039-5G
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆N₂OS
Molecular Weight: 166.2 g/mol
Schmelzpunkt: 240…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13181517
CAS-Nummer: 175137-13-0