5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110065-1G OR110065-5G
APOSOR110065-1GEA 244 EUR
APOSOR110065-1G APOSOR110065-5G
5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
Formel: C₆H₄N₂OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24850055
CAS-Nummer: 681135-47-7