4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110082-1G OR110082-5G
APOSOR110082-1GEA 310 EUR
APOSOR110082-1G APOSOR110082-5G
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₉H₇ClN₂OS
Molecular Weight: 226,683 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16250568
CAS-Nummer: 243968-08-3