1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110083-1G OR110083-10G OR110083-5G
APOSOR110083-1GEA 310 EUR
APOSOR110083-1G APOSOR110083-10G APOSOR110083-5G
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₆ClNO₃S
Molecular Weight: 313.8 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23381091
CAS-Nummer: 1440535-35-2