4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110089-1G
APOSOR110089-1GEA 310 EUR
APOSOR110089-1G
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₁₀H₄Cl₂N₂O
Molecular Weight: 239,058 g/mol
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00763947
CAS-Nummer: 294874-71-8