5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110099-1G OR110099-250MG
APOSOR110099-1GEA 696 EUR
APOSOR110099-1G APOSOR110099-250MG
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
Formel: C₇H₅Br₂N₃
Molecular Weight: 290,943 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23159162
CAS-Nummer: 1427460-73-8